Principaux documents
1.09481
Supelco
ICP multi-element standard solution XIV
(11 elements in dilute hydrochloric acid) 100 mg/l: P, S, K; 20 mg/l: As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na Certipur®
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.009 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
As (arsenic): 20 mg/l
K (potassium): 100 mg/l
La (Lanthanum): 20 mg/l
Li (Lithium): 20 mg/l
Mn (Manganese): 20 mg/l
Mo (Molydenium): 20 mg/l
Na (sodium): 20 mg/l
Ni (Nickel): 20 mg/l
P (Phosphorus): 100 mg/l
S (Sulfur): 100 mg/l
Sc (Scandium): 20 mg/l
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable