Principaux documents
1.09480
Supelco
ICP multi-element standard solution XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Synonyme(s) :
Nota 1
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
Densité
1.032 g/cm3
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Al (Aluminium): 500 mg/l
As (arsenic): 100 mg/l
Be (beryllium): 100 mg/l
Cd (cadmium): 25.0 mg/l
Co (cobalt): 100 mg/l
Cr (chromium): 100 mg/l
Cu (Copper): 100 mg/l
Fe (iron): 100 mg/l
Hg (Mercury): 5.0 mg/l
Mn (Manganese): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Pb (lead): 100 mg/l
Se (Selenium): 25.0 mg/l
V (Vanadium): 250 mg/l
Zn (Zinc): 100 mg/l
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable