Key Documents
1.08677
Supelco
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H28N2Na4O13S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
760.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
222-805-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Perte
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
510 g/L
Masse volumique apparente
250 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Remarque sur l'analyse
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable