Documents
1.08462
Supelco
Uranine AP (C.I. 45350)
concentrated for the examination of subterranean waters
Synonyme(s) :
Uranine AP (C.I. 45350)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H10Na2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171501
Numéro de classement CE :
208-253-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
titration: suitable
Perte
≤7% loss on drying, 110°C
Couleur
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
λmax
489-491 nm (buffer pH 8.0)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1800
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup