Principaux documents
1.07754
Millipore
Silice
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
500 G
358,00 $
1 KG
635,00 $
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 G
358,00 $
1 KG
635,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
63-200 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Application(s)
plasma purification
plasma purification
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Caractéristiques et avantages
Silica gel 60 provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Conditionnement
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Particle size: 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract): conforms
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable