Documents
1.07463
Supelco
Pyridine
dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv
Synonyme(s) :
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
203-809-9
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °C
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Impuretés
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Solubilité
soluble 1000 g/L
Densité
0.982 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: 12.7
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Reducing substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.0075 %
Informations légales
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3