Documents
1.07284
Millipore
Peptone from gelatin
pancreatic digested, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from gelatin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
293-431-0
Nomenclature NACRES :
NA.74
Source biologique
animal
Niveau de qualité
Pureté
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
Forme
powder
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilité
550 g/L
Masse volumique apparente
420 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder.
Appearance of solution (5 %; water): Clear and yellow to brownishyellow.
pH-value (5 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 2.2 - 3.2 %
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Suitability for microbiology: passes test
Identity (NIR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable