Documents
1.06687
Supelco
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
SE.11
Niveau de qualité
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
250 g/L
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2