Principaux documents
1.06672
Supelco
Tungstate de sodium dihydraté
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Tungstate de sodium dihydraté
1 KG
753,00 $
25 KG
15 060,00 $
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
753,00 $
25 KG
15 060,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O4W · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-743-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
753,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥98% (thermogravimetric)
Forme
crystals
Puissance
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
730 g/L
Densité
3.23 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.005%
excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Clé InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, antibacterial properties : la recherche porte sur la synthèse et la caractérisation de polyoxométalates de type Anderson-Evans, en évaluant leurs propriétés antibactériennes. Le tungstate de sodium dihydraté intervient dans le procédé de synthèse pour former ces polyoxométalates. (Avci Özbek, 2023).
  • Nitric oxide modulates folate-mediated one-carbon metabolism and mitochondrial energy levels of peaches during cold storage : cette étude explore le rôle de l'oxyde nitrique dans la modulation du métabolisme monocarboné médié par les folates et des niveaux d'énergie mitochondriale dans les pêches pendant l'entreposage au froid. Le tungstate de sodium dihydraté est employé comme réactif analytique dans les expériences. (Yang et al., 2023).
  • Facile Bottom-up Preparation of WS(2)-Based Water-Soluble Quantum Dots as Luminescent Probes for Hydrogen Peroxide and Glucose : l'étude présente une méthode innovante de préparation de points quantiques hydrosolubles à base de WS₂ utilisés comme sondes luminescentes pour détecter le peroxyde d'hydrogène et le glucose. Le tungstate de sodium dihydraté est utilisé dans la préparation de ces points quantiques. (Hang et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Dosage (thermogravimétrie) : ≥ 98 %
Identité (diffraction des rayons x) : test réussi
Alcalis libres (exprimés en NaOH) : ≤ 0,1 %
Chlorure (Cl) : ≤ 0,01 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,02 %
Azote total (N) : ≤ 0,005 %
Fe (Fer) : ≤ 0,002 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable