Principaux documents
1.93219
Supelco
Citrate de sodium tribasique dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide citrique trisodium salt dihydrate, Citrate trisodique dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.10
Beilstein:
6104939
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Clé InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Conditionnement
1.93219.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93219.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable