106313-M
CellPrime® rTransferrine
recombinant, expressed in yeast, from synthetic
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
CellPrime® rTransferrine, transferrine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in yeast
Description
recombiant human transferrin
Stérilité
sterile (low bioburden)
Paramètres
2-8 °C temp. range
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Notre gamme complète de produits chimiques pour les procédés en amont dote non seulement les fabricants biopharmaceutiques de matières premières de haute qualité pour la production de traitements classiques et de nouveaux traitements, mais elle les aide également à accéder plus rapidement au marché et à simplifier les défis réglementaires. Vous pouvez nous faire confiance, nous garantissons une chaîne d'approvisionnement transparente et des sources fiables dans le monde entier, en rationalisant la qualification de vos produits grâce à une assistance réglementaire et à un service de premier ordre.
Transferrine humaine recombinante, exprimée par Pichia pastoris
Application
Supplément pour la fabrication de milieux
Caractéristiques et avantages
Supplément recombinant sans danger et sans produit d′origine animale
Conditionnement
- 1063130010 : 10 ml (2 % en p/v)
- 1063130050 : 50 ml (2 % en p/v)
Produit expédié avec des blocs réfrigérants.
Autres remarques
Ce produit est fabriqué sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (BPF ou GMP en anglais).
Attention
Ne pas congeler
Informations légales
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3