Principaux documents
1.05957
Supelco
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Synonyme(s) :
Manganese(IV) oxide, Manganese dioxide, Pyrolusite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MnO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-202-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥89.0% (manganometric)
Forme:
powder
Solubilité:
insoluble <0.001 g/L
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥89.0% (manganometric)
Forme
powder
Puissance
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
Perte
≤0.3% loss on drying, 105°C
Solubilité
insoluble <0.001 g/L
Densité
5.21 g/cm3 at 21 °C
Masse volumique apparente
600‑800 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.1%
Traces de cations
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
Clé InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2