Principaux documents
463701
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese sesquioxide
5 G
165,00 $
25 G
603,00 $
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
165,00 $
25 G
603,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Mn2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.87
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
165,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
Clé InChI
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Manganese(III) oxide (Mn2O3) can be used for a variety of potential applications such as supercapacitors,[1] fuel cells,[2] zinc ion batteries,[3] and lithium oxygen batteries.[4]
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
One-dimensional RuO2/Mn2O3 hollow architectures as efficient bifunctional catalysts for lithium-oxygen batteries
Yoon KR, et al.
Nano Letters, 16(3), 2076-2083 (2016)
Manganese sesquioxide as cathode material for multivalent zinc ion battery with high capacity and long cycle life
Jiang B, et al.
Electrochimica Acta, 229(1), 422-428 (2017)
Alcohol oxidation on nanocrystalline oxide Pd/C promoted electrocatalysts
Shen PK and Xu C
Electrochemical Communications, 8(1), 184-188 (2006)
Facile coating of manganese oxide on tin oxide nanowires with high-performance capacitive behavior
Yan J, et al.
ACS Nano, 4(7), 4247-4255 (2010)
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.