Documents
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
di-Potassium oxalate monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2K2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clé InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1