Principaux documents
1.05050
SAFC
Potassium iodate
extra pure FCC
Synonyme(s) :
Potassium iodate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
IKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-831-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conformité réglementaire
FCC
Niveau de qualité
Forme
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
560 °C (decomposes)
Solubilité
92 g/L
Densité
3.98 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2000 kg/m3
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium iodate extra pure is used as a reagent and as food additive.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash