60386
Potassium iodate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
certified by BAM
Niveau de qualité
Pureté
>99.5%
Technique(s)
titration: suitable
Pf
560 °C (lit.)
Densité
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality standard offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?