104550
ACA
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Synonyme(s) :
ACA, N-( p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid, N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic Acid
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1ccc(cc1)CCCCC
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
Clé InChI
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A2PLA2
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Simonsson, E., et al. 1998. Diabetes47, 1436.
Konrad, R.J., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 215.
Banga, H.S., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 9197.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable