MilliporeSigma
Passer à
A8486
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[1-oxo-3-(4-Pentylphenyl)-2-propen-1-yl]amino]-benzoic acid, ACA, N-(4-Pentylcinnamoyl)anthranilic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
108,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
431,00 $
366,35 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
108,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(O)=O)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-2-3-4-7-16-10-12-17(13-11-16)14-15-20(23)22-19-9-6-5-8-18(19)21(24)25/h5-6,8-15H,2-4,7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/b15-14+
InChI key
GAMRBCZMOOMBSQ-CCEZHUSRSA-N
General description
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid (ACA) functions as a broad spectrum phospholipase A2 inhibitor and blocks transient receptor potential (TRP) channels. It inhibits calcium activated chloride current in cardiac ventricular myocytes. ACA regulates various ion channels.
Application
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily M member 2 (TRPM2) inhibitor, in studying its role in regulating the production of reactive oxygen species (ROS).
N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid is a broad spectrum PLA2 inhibitor and TRP channel blocker. N-(p-Amylcinnamoyl)anthranilic acid has been used to study the functional expression of TRPM2 channels in dopaminergic SNc neurons.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum phospholipase A2 (PLA2) inhibitor and TRP channel blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase A2 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
104550O0766P0115
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, deionized water: ≤2 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c