Principaux documents
243566
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfide red
99%
Synonyme(s) :
Mercuric sulfide red
50 G
157,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
157,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HgS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Couleur
red
Pf
583.5 °C (lit.)
Densité
8.1 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
Clé InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mercury sulfide can exist in several crystal structures,1 of which mercury sulfide red occurs in hexagonal structure.[1] It can be precipitated from hydrogen sulfide and mercury salt solution.[2]
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Daintith J
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) null
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null
Masaki Ohata et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of