1.04316
Buffered Peptone Water
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
Synonyme(s) :
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for bacteria
Catégories apparentées
Description générale
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.