1.04227
Methyl green zinc chloride double salt (C.I. 42590)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
pH
4.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
>300 °C
Solubilité
70 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C27H35N3.4ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clé InChI
ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- Bromide:
passes test
- chloride: passes test
- Zinc: passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 630 - 635 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 810
Crystal violet: ≤ 4 %
TLC-Test: passes test
Loss on drying (50 ° C/0.05 mm Hg/ 3h): ≤ 5 %
Suitability for microscopy: passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3