Documents
SCM151
Sigma-Aldrich
Lysat de plaquettes humaines PLTGold®
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 100ml.
Synonyme(s) :
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
human
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le lysat de plaquettes humaines PLTGold est un supplément de culture cellulaire exempt de composés d'origine animale, qui constitue une alternative supérieure au sérum de veau fœtal (FBS) pour une utilisation dans les cultures de cellules souches mésenchymateuses humaines. PLTGold est un produit non fractionné dérivé de plaquettes humaines qui ne nécessite pas l'ajout d'héparine. Il demeure exempt de caillots avec une performance équivalente au lysat plaquettaire PLTMax original. Une croissance optimale des CSM peut être obtenue avec 5 % de PLTGold. PLTGold a été utilisé pour cultiver efficacement des cellules souches mésenchymateuses dérivées d'autres espèces, y compris la souris, le lapin et le porc.
Le lysat de plaquettes humaines PLTGold est dérivé de plaquettes normales de donneurs humains prélevées dans des centres de collecte de sang aux États-Unis. Des unités de donneurs multiples sont regroupées en lots de grande taille et traitées pour obtenir un produit homogène. Le lysat de plaquettes humaines est un produit réservé à la recherche (RUO) qui ne saurait être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques chez l'humain ou l'animal.
Application
Mode d'emploi
1. L'ensemencement cellulaire doit être effectué en suivant les directives générales pour le type de cellules spécifique. Pour les cellules souches mésenchymateuses (CSM), les cellules sont généralement ensemencées à raison d'environ 2 × 10e3 et 5 × 10e3 cellules par cm2.
2. Pour les CSM, du PLTGold peut être utilisé à 5 % (v/v) dans un milieu de culture cellulaire typique tel que le DMEM (Sigma D5671) ou l'α-MEM (Sigma M8042). Si le milieu de base ne contient pas de glutamine, une source de L-glutamine (Sigma G7513) devra être ajoutée au milieu à une concentration finale de 2 mM. Pour d'autres types de cellules, la concentration de PLTGold devra être titrée selon l'application. Un titrage entre 2 % (v/v) et 10 % (v/v) est recommandé pour établir le pourcentage de PLTGold nécessaire pour le type de cellules à utiliser.
3. Ne pas laisser les CSM primaires dépasser une confluence de 70 à 80 %.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Cellules souches mésenchymateuses
Qualité
Toutes les matières d'origine humaine proviennent d'installations inspectées par les autorités administratives compétentes et sont originaires des États-Unis. Chaque unité de donneur a été approuvée pour usage chez l'humain et a fait l'objet de tests de dépistage de maladies infectieuses, y compris le VIH-1, le VIH-2, le VIH-NAT, le VHC, l'AgHBs et le RPR pour la syphilis.
Chaque lot fait l'objet de tests approfondis pour les paramètres suivants :
Essais de stérilité : négatif pour la croissance
pH : 6,8 à 7,8
Protéines totales : 4,0 à 6,5 g/dl
Osmolalité : 250 à 330 mOsm/kg
Endotoxines selon l'USP <8> : <10 UE/ml
Mycoplasmes : non détectés
Croissance cellulaire : Conforme
Stockage et stabilité
Conserver à -80 °C dès réception. Décongeler à température ambiante ou au bain-marie. Après décongélation, répartir en aliquotes et conserver à -20 °C ou à des températures plus froides. Une température de -80 °C est recommandée pour le stockage à long terme. Les cycles multiples de congélation/décongélation ne sont pas recommandés.
Informations légales
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ye Li et al.
Bio-protocol, 13(24), e4900-e4900 (2024-01-02)
Streamlined procedures for processing and cryopreservation of cell therapies using good laboratory practices are integral to biomanufacturing process development and clinical applications. The protocol herein begins with the preparation of human cell types cultured as adherent (i.e., mesenchymal stromal cells
Articles
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocoles
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.