Principaux documents
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Synonyme(s) :
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CCl3D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
212-742-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
NMR grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
211 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Puissance
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
NMR: suitable
pb
60 °C/1013 hPa
Pf
-64.1 °C
Densité
1.50 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash