Documents
1.02930
Supelco
1,2-Dichlorobenzene
for extraction analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
1,2-(Cl)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191501
Numéro de classement CE :
202-425-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
640 °C
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-12 % (v/v)
Impuretés
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Free acid (as HCl)
≤0.005% Sulfated ash
≤0.01% Water
Point d'ébullition
180 °C/1013 hPa
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point 66 °C
Solubilité
0.13 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clé InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Free acid (as HCl): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2