Principaux documents
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Copper(I) chloride, Copper monochloride
250 G
2 700,00 $
25 KG
142 610,00 $
2 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
2 700,00 $
25 KG
142 610,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClCu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-842-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥97.0% (manganometric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
2 700,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥97.0% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pb
1367 °C/1013 hPa
Pf
422 °C
Densité
4.14 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
1600‑1800 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2