651745
Copper(I) chloride
AnhydroBeads™, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Copper monochloride, Cuprous chloride
116,00 $
About This Item
116,00 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 546 °C)
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
≥99.99% trace metals basis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: copper
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
1490 °C (lit.)
Pf
430 °C (lit.)
Solubilité
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.