Principaux documents
1.02143
SAFC
Phosphate de calcium
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de calcium, Hydroxytriphosphate de pentacalcium, phosphate de calcium tribasique, orthophosphate de tricalcium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ca3O8P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E341 (iii)
Numéro de classement CE :
231-840-8
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
Pf
1670 °C
Densité
3.14 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Description générale
Pour relever les défis associés à la production de formes solides, nous avons élaboré toute une gamme de produits spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Si les formes solides font partie des formes pharmaceutiques les plus courantes sur le marché des médicaments, la complexité de leur fabrication pose de plus en plus de difficultés. Stabilité du principe actif, cinétique de libération et limites de biodisponibilité (p. ex. faible solubilité du principe actif) ne sont que quelques-uns des nombreux obstacles à la mise sur le marché de ces produits.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le phosphate de calcium est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, le phosphate de calcium est principalement utilisé comme charge ou comme liant.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.