Documents
1.02144
SAFC
Hydrogénophosphate de calcium
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 341(ii)
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de calcium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCaO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E341 (ii)
Numéro de classement CE :
231-826-1
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
fine powder
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Taille des particules
(see specification)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
Pf
370 °C (decomposition)
Densité
2.89 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Pour relever les défis associés à la production de formes solides, nous avons élaboré toute une gamme de produits spécialement adaptés aux formes pharmaceutiques solides. Si les formes solides font partie des formes pharmaceutiques les plus courantes sur le marché des médicaments, la complexité de leur fabrication pose de plus en plus de difficultés. Stabilité du principe actif, cinétique de libération et limites de biodisponibilité (p. ex. faible solubilité du principe actif) ne sont que quelques-uns des nombreux obstacles à la mise sur le marché de ces produits.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydrogénophosphate de calcium est un ingrédient courant dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Dans les applications pharmaceutiques, l'hydrogénophosphate de calcium est principalement utilisé comme charge ou comme liant.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable