Principaux documents
1.02037
Supelco
Cesium chloride-aluminium nitrate buffer solution
acc. to Schuhknecht and Schinkel for the determination of sodium, potassium and lithium by flame spectrometry (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
Synonyme(s) :
CsCl-Al(NO3)3 Mixed Solution
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
Concentration
( Aluminium nitrate: >= 10 - < 20% Cesium chloride : >= 1 - < 5%)
Technique(s)
AAS: suitable
Couleur
colorless
pH
2.5 (20 °C in H2O)
Solubilité
soluble
water: soluble
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
K: ≤1 mg/L
Li: ≤1 mg/L
Na: ≤5 mg/L
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Content of Aluminiumnitrat-nonahydrat (potentiometric): 247.5 - 252.5 g/l
Content of Cesiumchlorid (potentiometric): 49.5 - 50.5 g/l
Li (Lithium): <1 mg/l
K (Potassium): <1 mg/l
Na (Sodium): <5 mg/l
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable