Principaux documents
1.01832
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Nitric acid solution
2.5 L
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
161,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Acide nitrique solution, for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Forme
liquid
Concentration
68.0-70.0% HNO3
Impuretés
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulphate (SO4)
Résidus de calcination
≤5 ppm (as SO4)
Couleur
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
122 °C/1013 hPa
Pf
-41 °C
Densité
1.41 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 68.0 - 70.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.200 ppm
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 5 ppm
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1