Principaux documents
1.01569
Supelco
Chemizorb® Hg
reagent refill pack
1 SET
341,00 $
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
341,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NA.21
341,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Taille des particules
<63 μm
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Reagents refill pack for Cat. No. 1.12576.0001
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Informations légales
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2