Principaux documents
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
2 KG
192,00 $
5 KG
424,00 $
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 KG
192,00 $
5 KG
424,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131902
Nomenclature NACRES :
NB.21
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Concentration
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
Perte
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
Masse volumique apparente
85 - 100 g/100 mL
Adéquation
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
Description générale
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Informations légales
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2