Principaux documents
1.01596
Supelco
Chemizorb® OH⁻
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Synonyme(s) :
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
1 KG
166,00 $
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
166,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Nomenclature NACRES :
NB.21
166,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder (or fine grains)
Masse volumique apparente
30‑70 g/100 mL
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Informations légales
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable