Documents
215988
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
98%
About This Item
Formule linéaire :
V2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Pf
1970 °C (lit.)
Densité
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
Clé InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves