06-536
Anti-Bak Antibody, NT
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Apoptosis regulator BAK, BCL2-antagonist/killer 1, BCL2-like 7 protein, Bcl-2 homologous antagonist/killer, Bcl-2-like 7 protein, pro-apoptotic protein BAK
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BAK1(578)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
5 μg/mL of a previous lot detected Bak in paraffin-embedded rat kidney tissue.
Immunoprecipitation:
4 μg of a previous lot immunoprecipitated Bak from 500 μg mouse 3T3 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualité
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected Bak on 10 µg of HEK293 lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable