05-882
Anticorps anti-Parkin, clone PRK8
ascites fluid, clone PRK8, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
716,00 $
About This Item
716,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PRK8, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARK2(5071)
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.