06-1041
Anti-RIG-I, CT Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDX58(23586)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIG-I in 10 µg of untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for12 hours..
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Untreated A549 cell lysate and A549 cell lysate infected with 40 HAU/mL of SeV for12 hours.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable