Principaux documents
07-1389
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Smad3 (Ser423/425) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 3 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 3 , SMA- and MAD-related protein 3, SMAD 3 , SMAD family member 3, SMAD, mothers against DPP homolog 3, SMAD, mothers
100 μL
517,00 $
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
517,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
517,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, mink
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer423/pSer425)
Informations sur le gène
human ... SMAD3(4088)
Description générale
β Three distinct classes of Smads have been defined: the receptor-regulated Smads (R-Smads), which include Smad1, 2, 3, 5 and 8, the common-mediator Smad (co-Smad), Smad4, and the antagonistic or inhibitory Smads (I-Smads), Smad6 and 7. Once in the nucleus, Smads can target a variety of DNA binding proteins to regulate transcriptional responses. ββ
Spécificité
Detects phosphorylated Smad3 (Ser423 and Ser425).
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser423/425 of human Smad3.
Épitope : Phosphorylated Ser423/425
Application
&
Domaine de recherche
Signalisation
Qualité
1:1,000 dilution of this antibody was used to detect Smad3 in UV-treated AKR-2B cell lysate.
Description de la cible
50 kDa
Forme physique
Unpurified rabbit serum in buffer containing 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
°
dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Tommaso Poggioli et al.
Circulation research, 118(1), 29-37 (2015-10-23)
Growth differentiation factor 11 (GDF11) and GDF8 are members of the transforming growth factor-β superfamily sharing 89% protein sequence homology. We have previously shown that circulating GDF11 levels decrease with age in mice. However, a recent study by Egerman et
Yago Juste-Lanas et al.
British journal of cancer, 128(6), 967-981 (2022-12-27)
The TGF-β1 transcription factor SMAD3 is epigenetically repressed in tumour-associated fibroblasts (TAFs) from lung squamous cell carcinoma (SCC) but not adenocarcinoma (ADC) patients, which elicits a compensatory increase in SMAD2 that renders SCC-TAFs less fibrotic. Here we examined the effects
T Yoshida et al.
British journal of cancer, 110(6), 1497-1505 (2014-02-27)
Eribulin mesilate (eribulin), a non-taxane microtubule dynamics inhibitor, has shown trends towards greater overall survival (OS) compared with progression-free survival in late-stage metastatic breast cancer patients in the clinic. This finding suggests that eribulin may have additional, previously unrecognised antitumour
Novel Function of Rev-erb? in Promoting Brown Adipogenesis.
Nam, D; Chatterjee, S; Yin, H; Liu, R; Lee, J; Yechoor, VK; Ma, K
Scientific Reports null
Rafael Ikemori et al.
Cancer research, 80(2), 276-290 (2019-11-07)
The tumor-promoting fibrotic stroma rich in tumor-associated fibroblasts (TAF) is drawing increased therapeutic attention. Intriguingly, a trial with the antifibrotic drug nintedanib in non-small cell lung cancer reported clinical benefits in adenocarcinoma (ADC) but not squamous cell carcinoma (SCC), even