05-682
Anti-Mps1 Antibody, NT, clone 3-472-1
clone 3-472-1, Upstate®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3-472-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C5AR2(27202)
Description générale
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1