Principaux documents
05-665-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-β-caténine, clone 8E7, conjugué à l′Alexa Fluor 647
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR 647
Synonyme(s) :
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
100 μL
730,00 $
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
730,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Catégories apparentées
Description générale
La bêta-caténine-1 (UniProt P35222 ; également appelée bêta-caténine) est codée par le gène CTNNB1 (également appelé CTNNB, MRD19) (ORF OK/SW-cl.35, PRO2286 ; identifiant du gène : 1499) chez l'homme. La bêta-caténine est une protéine multifonctionnelle impliquée dans la régulation de l'adhérence cellule-cellule et dans le contrôle de la voie de signalisation Wnt. Elle contient 12 répétitions Armadillo dans sa région centrale ; celles-ci médient son interaction avec diverses protéines, dont l'axine, la polypose adénomateuse coli (APC) et les facteurs de transcription de la famille des facteurs de lymphocytes T (TCF). Le domaine C-terminal (CTD) de la bêta-caténine est impliqué dans les fonctions transcriptionnelles, tandis que le domaine N-terminal (NTD) contient plusieurs sites de modification post-traductionnelle (ubiquitination, acétylation et phosphorylation), notamment les résidus Ser33/Ser37/Thr41, qui jouent un rôle important dans la régulation de la stabilité de la bêta-caténine. En l'absence d'activation de la voie Wnt, la bêta-caténine est retenue dans le cytoplasme au sein d'un "complexe de destruction" composé des protéines axine, APC et GSK3bêta ; celui-ci est destiné de manière constitutive à la dégradation protéasomique du fait de sa phosphorylation constante par la GSK3bêta. L'activation de la voie Wnt entraîne la stabilisation et la translocation nucléaire de la bêta-caténine, ce qui provoque la transcription des gènes cibles de la bêta-caténine. Outre la GSK3bêta, la PKCalpha semble également phosphoryler les résidus Ser33/37/Thr41 de la bêta-caténine ; le résidu Ser45 de la bêta-caténine constitue également un site de phosphorylation connu de la CK1alpha. De plus, HDAC6 et le facteur associé à p300/CBP (PCAF) régulent l'acétylation du résidu Lys49 de la bêta-caténine.
Spécificité
L'épitope anticorps est conservé à 100 % dans le poisson-zèbre.
Reconnaît la forme active de la β-caténine, déphosphorylée au niveau du résidu Ser37 ou Thr41.
Immunogène
Protéine de fusion correspondant aux résidus 1 à 100 de la β-caténine humaine avec une étiquette histidine à l'extrémité c-terminale.
Épitope : l'épitope correspond à des résidus d'acides aminés 36 à 44 (HSGATTTAP) de β-caténine humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la β-caténine active des cellules NIH/3T3.
Analyse par cytométrie en flux : une quantité de 0,1 µg de cet anticorps provenant d'un lot représentatif a permis de détecter la β-caténine active dans 1×10E6 cellules A431 et HeLa.
La version non conjuguée (réf. 05-665) a fait ses preuves en WB, FC, ICC, IHC et IH(P).
Cet anticorps anti-β-caténine active, clone 8E7, avec Alexa Fluor 647, a été validé pour les applications en immunocytochimie et cytométrie en flux pour la détection de la β-caténine active.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la β-caténine active dans des cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 85 kDa
Forme physique
Anticorps conjugué de souris purifié, dans du PBS contenant 15 mg/ml de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yanchang Liu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 735949-735949 (2021-12-07)
Bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) play a critical role in bone formation and are extremely sensitive to external mechanical stimuli. Mechanical signals can regulate the biological behavior of cells on the surface of titanium-related prostheses and inducing osteogenic differentiation