05-538
Anti-phospho-Raf-1 (Ser338) Antibody
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer338)
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Expressed in most tissue, lysates from 3T3/NIH cells stimulated with PDGF
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1