Principaux documents
S432997
3A,6A-DIPHENYLGLYCOLURIL
AldrichCPR
S432997-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S432997-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.316
Numéro MDL:
261,00 $