Documents
05-481
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-MAP Kinase1/2
clone 12D4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Extracellular signal-regulated kinase, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAPK 1, Microtubule-associated protein 2 kinase, extracellular signal-related kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D4, monoclonal
Espèces réactives
avian, rat, mouse, canine, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
Description générale
La protéine kinase activée par des facteurs mitogènes 3 (UniProt : P27632 ; également nommée EC:2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK 3. ERT2, kinase 1 régulée par le signal extracellulaire, ERK-1, MAP2 kinase stimulée par l'insuline, isoforme p44 de la MAP kinase, p44-MAPK, protéine 2 kinase associée aux microtubules p44-ERK1) est codée par le gène MAPK3 (également nommé ERK1, PRKM3) (identifiant du gène : 5595) chez l'être humain. L'ERK-1 est une protéine kinase spécifique de la sérine/thréonine qui agit comme une composante essentielle de la voie de transduction du signal des MAP kinases. Elle est exprimée dans différents tissus et ses plus hauts niveaux sont observés dans le système nerveux. La cascade MAPK/ERK induit plusieurs processus biologiques tels que la croissance, l'adhérence, la survie et la différenciation des cellules, en régulant la transcription, la traduction et les réorganisations du cytosquelette. Elle joue également un rôle dans l'initiation et la régulation de la méiose, de la mitose et des fonctions post-mitotiques dans différentes cellules, via la phosphorylation de quelques facteurs de transcription. Environ 160 substrats ont été décrits pour les ERK. Le domaine de protéine kinase de l'ERK-1 est situé sur les acides aminés 42 à 330, et le motif TXY sur les acides aminés 202 à 204. L'ERK-1 est phosphorylée par MEK1 et MEK2 au niveau de la thréonine 202 et de la tyrosine 204 en réponse à des stimuli externes tels que l'insuline ou le facteur de croissance nerveuse, et ces deux phosphorylations sont essentielles à son activité. Trois isoformes de l'ERK-1, produites par épissage alternatif, ont été décrites.
Spécificité
Spécifique à l'Erk1 et l'Erk2 phosphorylées (activées). La reconnaissance de l'anticorps requiert la phosphorylation des résidus thréonine et tyrosine d'Erk1/Erk2 et n'interagit pas avec la forme non phosphorylée des protéines. Pas de réactivité croisée avec la SAP kinase 1 ou 2 activée.
Immunogène
Phosphopeptide conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) contenant le motif pTEpY d'Erk1 et Erk2. Clone : 12D4
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la phospho-MAP kinase1/2 à l'aide de cet anticorps anti-phospho-MAP kinase1/2 dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunoprécipitation, ELISA et immunocytochimie.
Immunoprécipitation : utiliser 1 à 10 µg par immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats RIPA de cellules de carcinome humain A431 stimulées par EGF.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,1 à 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho-MAPK dans des lysats RIPA de cellules de carcinome humain A431 stimulées par EGF.
Description de la cible
42-44 kDa
Forme physique
Adsorption thiophile et chromatographie par exclusion de taille
Anticorps IgG1k monoclonal de souris purifié, lyophilisé à partir de 1 ml de solution contenant du PBS 2×, 0,09 % d'azoture de Na, du PEG et du saccharose.
Reconstituer avec 1 ml d'H2O (15 min, temp. amb.) pour obtenir une concentration finale de 100 µg/ml.
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-302, lysat de cellules A431 stimulées à l'EGF. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Yingzi Chang et al.
Current research in pharmacology and drug discovery, 3, 100094-100094 (2022-03-19)
Basic fibroblast growth factor (bFGF)-mediated vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation and migration play an important role in vascular injury-induced neointima formation and subsequent vascular restenosis, a major event that hinders the long-term success of angioplasty. The function of β3-adrenergic
Nerve growth factor stimulates a novel protein kinase in PC-12 cells that phosphorylates and activates mitogen-activated protein kinase kinase (MEK).
Pang, L, et al.
The Biochemical Journal, 307 ( Pt 2), 513-519 (1995)
Hyaluronan and the interaction between CD44 and epidermal growth factor receptor in oncogenic signaling and chemotherapy resistance in head and neck cancer.
Wang, SJ; Bourguignon, LY
Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery null
Diversity in function and regulation of MAP kinase pathways.
Blumer, K J and Johnson, G L
Trends in Biochemical Sciences, 19, 236-240 (1994)
Localizing extracellular signal-regulated kinase (ERK) in pharmacological preconditioning's trigger pathway.
Sebastian Philipp, Stuart D Critz, Lin Cui, Viktoriya Solodushko, Michael V Cohen, James M Downey
Basic Research in Cardiology null