MAB8535
Anti-Herpes Virus 6 Antibody, 101kDa protein, clone C3108-103
clone C3108-103, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HHV-6B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C3108-103, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Shows weak reactivity to cells infected with human CMV in immunofluorescent assays. Does not cross-react with HHV-6 A variant.
Immunogène
Application
Immunohistochemistry, IH/IH(P)
Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volume.
For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable