05-346
Anti-MAP2 Antibody, clone 5F9
clone 5F9, Upstate®, from mouse
716,00 $
About This Item
716,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F9, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rabbit, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable