Principaux documents
05-257
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-p300 CT, clone RW128
clone RW128, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
KAT3B
200 μG
716,00 $
716,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1204
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
716,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
716,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1204
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RW128, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EP300(2033)
Description générale
p300 (ou EP300, ou protéine de liaison à E1A p300) et CBP (ou CREBBP, ou protéine de liaison à CREB) sont deux protéines de co-activation (ou co-activateurs) de transcription étroitement liées. p300 et CBP interagissent avec de nombreux facteurs de transcription et augmentent l'expression de leurs gènes cibles.
p300 et CBP ont des structures similaires. Ces deux protéines contiennent cinq domaines d'interaction avec les protéines : le domaine d'interaction avec les récepteurs nucléaires (RID), le domaine d'interaction avec CREB et MYB (KIX), les régions de cystéine/histidine (CH1 et CH3) et le domaine de liaison à la réponse interféron (IBiD). De plus, les protéines p300 et CBP contiennent chacune un domaine protéine acétyltransférase (PAT) ou histone acétyltransférase (HAT), un bromodomaine qui se lie aux lysines acétylées, et un motif du type doigt PHD à la fonction inconnue.
p300 et CBP augmenteraient l'expression génique de trois manières :
(1) en relâchant la structure de la chromatine au niveau du promoteur de gène via leur activité histone acétyltransférase (HAT) intrinsèque
(2) en recrutant la machinerie transcriptionnelle basale, notamment l'ARN polymérase II, au niveau du promoteur
(3) en servant de molécules adaptatrices.
Spécificité
Reconnaît p300 et co-immunoprécipite E1A.
Immunogène
Protéine de fusion avec GST correspondant à l'extrémité C-terminale de la protéine p300 humaine.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Biologie de la chromatine
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Utilisez l'anticorps monoclonal de souris anti-p300 CT, clone RW128, validé en ChIP, IP et WB, pour détecter la protéine p300 CT, aussi appelée KAT3B.
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblot sur un extrait nucléaire de cellules HeLa.
Description de la cible
300 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A dans du PBS à pH 7,4, 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine G.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 2 ans à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 μl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 μg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Specialized compartments of cardiac nuclei exhibit distinct proteomic anatomy.
Franklin, S; Zhang, MJ; Chen, H; Paulsson, AK; Mitchell-Jordan, SA; Li, Y; Ping, P; Vondriska, TM
Molecular and Cellular Proteomics null
MAPK p38 regulates transcriptional activity of NF-kappaB in primary human astrocytes via acetylation of p65.
Saha, RN; Jana, M; Pahan, K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Marco Turci et al.
Retrovirology, 9, 102-102 (2012-12-12)
Retroviruses HTLV-1 and HTLV-2 have homologous genomic structures but differ significantly in pathogenicity. HTLV-1 is associated with Adult T cell Leukemia (ATL), whereas infection by HTLV-2 has no association with neoplasia. Transformation of T lymphocytes by HTLV-1 is linked to
Targeting of aryl hydrocarbon receptor-mediated activation of cyclooxygenase-2 expression by the indole-3-carbinol metabolite 3,3'-diindolylmethane in breast cancer cells.
Degner, SC; Papoutsis, AJ; Selmin, O; Romagnolo, DF
The Journal of Nutrition null
Surabhi Dangi-Garimella et al.
PloS one, 8(5), e64566-e64566 (2013-05-23)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with a pronounced collagen-rich stromal reaction that has been shown to contribute to chemo-resistance. We have previously shown that PDAC cells are resistant to gemcitabine chemotherapy in the collagen microenvironment because of increased expression