PLA0096
Rabbit anti-p300 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
300kD, E1A-associated protein p300, E1A-binding protein, KAT3B, RSTS2, histone acetyltransferase p300, p300, p300 HAT
596,00 $
About This Item
596,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: 10 μg
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 1-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_001420.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... p300(2033)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable