05-1570
Anti-PRDM1 (BLIMP-1) Antibody, clone 6D3
clone 6D3, from rat
Synonyme(s) :
PR domain containing 1, with ZNF domain, PR-domain zinc finger protein 1, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, Beta-interferon gene positive regulatory dom
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6D3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDM1(639)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in FC. (Kallies, A., et al. (2004). J Exp Med. 200(8):967-977.)
Epigenetics & Nuclear Function
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BLIMP-1 on 10 µg of HL-60 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable