05-1075
Anti-FOXO1 Antibody, clone 2H8.2
clone 2H8.2, from mouse
Synonyme(s) :
Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma, forkhead box O1, forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma), forkhead homolog in rhabdomyosarcoma
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H8.2, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
Description générale
Spécificité
FOXO1 shuttles between the nucleus and the cytosol.
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: Representative lot data.
A 1:500 dilution of a previous lot was used.
Immunohistochemistry (Paraffin): Representative lot data.
Optimal Staining With Epitope Retrieval: Ductal Carcinoma In Situ.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FOXO1 in HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate