04-968
Anti-Folr4 (Folate receptor 4) Antibody, clone 5E12.2
clone 5E12.2, from mouse
Synonyme(s) :
folate receptor 4 (delta) homolog (mouse), folate receptor 4 (delta) homolog, Folate receptor 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E12.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IZUMO1R(390243)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folate receptor 4 (Folr4) in 10 µg of human thymus tissue lysate.
A previous lot was shown to detect Folate Receptor 4 in mouse thymus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human thymus tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable